Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con boquillas de vertido
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Equipado con una banda de faldón para hacer los cestillos tan estables como sea posible
- Interior sin grietas
- No graduados
- Asa oscilante
- Tapas disponibles como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo con boquilla de vertido |
| Graduaciones | No |
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Incluye | Asa oscilante, faldón inferior |