Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con boquillas de vertido
Código de producto. 15829651 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15829651 10 L cada uno
15839651 15 L cada uno
15849651 - cada uno
3 options
Código de producto. 15829651
Marca: Sampling Systems™ A40410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos cestillos de alta calidad están hechos de acero inoxidable 316 L de calibre pesado.
  • Equipado con una banda de faldón para hacer los cestillos tan estables como sea posible
  • Interior sin grietas
  • No graduados
  • Asa oscilante
  • Tapas disponibles como accesorio
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo con boquilla de vertido
Capacidad (métrico) 10 L
Graduaciones No
Material Acero inoxidable (316 l)
Incluye Asa oscilante, faldón inferior