Learn More
Nickel Electro™ Cestillos de acero inoxidable sin graduaciones
Código de producto. 12802034 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12802034 10 L cada uno
12822034 15 L cada uno
2 options
Código de producto. 12802034
Marca: Nickel Electro™ BUCS0100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rápido de limpiar y con un aspecto brillante atractivo, este cestillo de acero inoxidable Nickel Electro™ sin graduación proporciona una buena resistencia química y puede manejar líquidos calientes.
  • Estructura de acero inoxidable de alta calidad sin graduaciones
  • Acabado pulido brillante para facilitar la limpieza
  • Buena resistencia química
  • Se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 10 L
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material del mango Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tipo de superficie Pulido brillante