Learn More
Buerkle™ Cubo de acero inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable (1.4301)
- Pulido brillante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Material | Acero inoxidable (1,4301) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,96 gal |
| Color | Plata |
| Descripción | Cestillo |
| Diámetro exterior (imperial) | 12,99 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 330 mm |
| Material del mango | Acero inoxidable (1.4301) |
| Mostrar más |