Descripción
- Acero inoxidable (1.4301)
- Pulido brillante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Material | Acero inoxidable (1,4301) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,64 gal |
| Color | Plata |
| Descripción | Cestillo |
| Diámetro exterior (imperial) | 10,83 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 275 mm |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Altura (imperial) | 10,83 in |
| Mostrar más |