Descripción
- La desviación máxima es de < 1 °
- En aplicación junto con los instrumentos SCHOTT y otros termostatos transparentes disponibles comercialmente, los viscosímetros solo pueden usarse con un soporte adecuado
- Proporciona protección a los viscosímetros
- Permite que los viscosímetros se mantengan en posición vertical
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Escuadra de sujeción |
| Para utilizar con (equipo) | Viscosímetro Ubbelohde |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones manuales y automáticas |