Learn More
RETSCH Base de tamiz de acero inoxidable para molinos de impacto transversal SK100
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 0,12mm |
| Tipo | Bases de tamiz |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molinos de impacto transversal SK100 |