Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof Without Lid, With Skirtband
Código de producto. p-200113412
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30285057 10 L cada uno
30285045 4 L cada uno
30284926 5 L cada uno
30284881 6 L cada uno
30284941 8 L paquete de 10
5 options
Código de producto. 30285057
Marca: Amsta Rostfritt 51603100
Highest quality stainless steel bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Especificaciones
Tipo de producto Pail
Capacidad (métrico) 10 L
Color Silver
Material Stainless Steel (316L)