Learn More
Sampling Systems™ Frasco de acero inoxidable
Código de producto. 17952042 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17952042 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17952042 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5065D503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainless steel bottle for use with bottle holder attachment on TeleScoop Water Sampler.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 500 mL
Desechables Reusable
Graduado No