Learn More
Fórceps de resorte y extremo romo de acero inoxidable
Descripción
Utilice estas pinzas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio.Las pinzas de resorte y extremo romo de acero inoxidable S Murray™ funcionan a la perfección en uso normal y están sujetas a estrictos procedimientos de inspección de calidad.
- Los instrumentos estándar presentan un acabado de espejo pulido
- Acero inoxidable
- Longitud: 200mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas de resorte |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la disección |
| Estilo de punta | Romo |
| Longitud (métrico) | 200 mm |