Descripción
Debido a sus dimensiones de hoja, el propulsor de hoja cuadrada BR 13 es ideal para aflojar y homogeneizar en recipientes con las siguientes características:
- Diámetro del recipiente ideal: 140 mm
- Distancia del suelo ideal: 7 mm
- Nivel de llenado ideal: 140 mm
- Volumen ideal: 2200 mL
El propulsor de hoja cuadrada BR 13 tiene una longitud total de 450 mm y está fabricado con acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 70 x 70 mm |
| Altura de la hoja (métrico) | 70 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Velocidad | 800 rpm |
| Tipo | Impulsor de hojas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 70 x 70 mm |
| Intervalo de agitación | 800 rpm |
| Material | Acero inoxidable V4A |