Learn More
Bochem™ Fórceps autotensores de punta doblada de acero inoxidable
Código de producto. 11895121
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11895121 105 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 11895121
Marca: Bochem™ 1730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. Los fórceps autotensores con punta doblada de acero inoxidable BOCHEM™ son útiles para una amplia variedad de usos.
  • Fórceps autotensores
  • Puntas afiladas
Especificaciones
Estilo de punta Doblado
N.° por paquete 1 Paq.
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Fórceps, autotensores
Anchura de la punta (métrico) 6 mm
Anchura (métrico) 6 mm
Tipo Fórceps autotensores