Learn More
Bochem™ Fórceps autotensores de punta doblada de acero inoxidable
Código de producto. 10162221
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10162221 105 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10162221
Marca: Bochem™ 1730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con acero inoxidable. Los fórceps autotensores con punta doblada de acero inoxidable BOCHEM™ son útiles para una amplia variedad de usos.
  • Fórceps autotensores
  • Puntas afiladas
Especificaciones
Estilo de punta Doblado
N.° por paquete 1 Paq.
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Fórceps, autotensores
Anchura de la punta (métrico) 6 mm
Anchura (métrico) 6 mm
Tipo Fórceps autotensores