Learn More
Bochem™ Fórceps con punta doblada de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Incluye:
Perno de guía
n.a.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Punta afilada y doblada
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Doblado |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Incluye | Perno de guía |
| Tipo | Pinzas |