Descripción
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen cubiertas rebajadas para facilitar el almacenamiento.
- Capacidades de mezcla duraderas y económicas
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
- Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 180 mm |
| Capacidad (métrico) | 3100 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilidad | Estériles |