Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados de acero inoxidable
Código de producto. 11707974 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11707974 5800 ml cada uno
11767964 1200 ml 1 PCS
11777964 2000 ml cada uno
11787964 3100 ml cada uno
11797964 4500 ml cada uno
11737974 7600 ml cada uno
6 options
Código de producto. 11707974
Marca: Cole-Parmer™ 0720660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones. Los vasos de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones. Los vasos de precipitados incluyen cubiertas rebajadas para facilitar el almacenamiento.
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen cubiertas rebajadas para facilitar el almacenamiento.
  • Capacidades de mezcla duraderas y económicas
  • Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
  • No corrosivo
  • Fácil de limpiar.
  • Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 220 mm
Capacidad (métrico) 5800 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 200 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Beaker
Esterilidad Estériles