Learn More
Bochem™ Vaso de precipitados de acero inoxidable
Código de producto. p-7146767
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10474441 100 mL cada uno
10017800 2000 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10474441
Marca: Bochem™ 8500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso de acero inoxidable Bochem™ con fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
  • Acero inoxidable
  • Para su uso con placas calefactoras y agitadores magnéticos
Specifications
Diámetro de base (métrico) 50mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 60mm
Incluye Con reborde