Learn More
Bochem™ Vaso de precipitados de acero inoxidable
Descripción
- Acero inoxidable
- Para su uso con placas calefactoras y agitadores magnéticos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 120mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Altura (métrico) | 180mm |
| Incluye | Con borde y boquilla |