Learn More
- Home
- Products
- Vasos de precipitados y tapas
- Vasos de precipitados
- Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Código de producto. p-8005453| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10586181 | 100 mL | Borde, asa | cada uno |
| 10781392 | 100 mL | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10498871 | 250 ml | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10201081 | 250 ml | Borde | cada uno |
| 10142651 | 250 ml | Borde, asa | cada uno |
| 10663891 | 250 ml | Borde, boquilla | cada uno |
| 10288690 | 500 ml | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10017730 | 500 ml | Borde | cada uno |
| 10603511 | 1000 mL | Borde | cada uno |
| 10470061 | 1000 mL | Borde, asa | cada uno |
| 10218840 | 1000 mL | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10343191 | 1000 mL | Borde y boquilla | cada uno |
| 10566932 | 2000 mL | Borde, asa | cada uno |
| 10303051 | 2000 mL | Borde | cada uno |
| 10627341 | 2000 mL | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10330731 | 3000 ml | Borde, boquilla, asa | cada uno |
| 10363091 | 3000 ml | Borde | cada uno |
| 10271361 | 3000 ml | Borde, boquilla | cada uno |
| 10729621 | 5000 mL | Borde | cada uno |
| 10453501 | 5000 mL | Borde, boquilla | cada uno |
| 10244081 | 5000 mL | Borde, asa | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
- Resistente y duradero.
- Fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Incluye | Borde, asa |
| Tipo | Vaso de precipitados |