Learn More
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Código de producto. 10288690
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5000 mL
Incluye:
Borde
Borde y boquilla
Borde, asa
Borde, boquilla
Borde, boquilla, asa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10288690 500 ml Borde, boquilla, asa cada uno
10586181 100 mL Borde, asa cada uno
10781392 100 mL Borde, boquilla, asa cada uno
10498871 250 ml Borde, boquilla, asa cada uno
10201081 250 ml Borde cada uno
10142651 250 ml Borde, asa cada uno
10663891 250 ml Borde, boquilla cada uno
10017730 500 ml Borde cada uno
10603511 1000 mL Borde cada uno
10470061 1000 mL Borde, asa cada uno
10218840 1000 mL Borde, boquilla, asa cada uno
10343191 1000 mL Borde y boquilla cada uno
10566932 2000 mL Borde, asa cada uno
10303051 2000 mL Borde cada uno
10627341 2000 mL Borde, boquilla, asa cada uno
10330731 3000 ml Borde, boquilla, asa cada uno
10363091 3000 ml Borde cada uno
10271361 3000 ml Borde, boquilla cada uno
10729621 5000 mL Borde cada uno
10453501 5000 mL Borde, boquilla cada uno
10244081 5000 mL Borde, asa cada uno
21 options
Código de producto. 10288690
Marca: Bochem™ 8532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso de precipitados de acero inoxidable muy resistente y duradero. Los vasos de precipitados de acero inoxidable Bochem™ incluyen bordes, boquillas y asas en varias combinaciones de modelos.
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
  • Resistente y duradero.
  • Fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 110 mm
Incluye Borde, boquilla, asa
Tipo Vaso de precipitados