Learn More
Grant Instruments™ Cubierta para baño de acero inoxidable
Descripción
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. Cubierta de baño de acero inoxidable Grant Instruments™ para baños de agua con agitación Grant está disponible plana o a dos vertientes con bisagra extraíble.
- Fabricado con acero inoxidable
- Asa de plástico
- Disponible plano (STL 5), o a dos vertientes con bisagra extraíble (STL 12, STL 38)
- Para usar con baños de agua con agitación Grant y baños de circulación de calentamiento
- Evita que el calor se escape
- Reduce la contaminación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Depósito ST38 |
| Material | Acero inoxidable |