Descripción
- Para botellas de muestra PowderProof™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cesta para botellas de muestra |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Incluye | Anillo de retención |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreador PowderProof, frascos de 500 ml |
| Para utilizar con (equipo) | PowderProof Sampler |
| Diámetro (métrico) | 84 mm |