Description
- Adecuado para todas las máquinas, anchura de 90 cm, profundidad de 70 cm
- Se puede atornillar al equipo
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Base |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 900 mm |