Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de acero inoxidable con tubo de descarga
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Caudal:
220 mL/recorrido
350 mL/recorrido
560 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
La bomba para barril Buerkle™ fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) es adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables. La bomba para barril puede conducir electricidad y, por lo tanto, cumple los requisitos para la manipulación de líquidos inflamables en combinación con el conjunto antiestático accesorio. Las juntas de PTFE garantizan un uso a largo plazo y sin mantenimiento. Capacidad de bombeo aprox. de 9 a 22 l/min, en función de la longitud de la bomba. La amplia gama de accesorios permite adaptar la bomba a requisitos muy diferentes.
- Tubo de inmersión Ø 32 mm
- Tubo de descarga extraíble
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ATEX |
| Caudal | 220 mL/recorrido |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables, alimentos |
| Incluye | Tubo de descarga |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud global (métrico) | 48 cm |
| Tamaño de los tubos | 48 cm |
| Tipo | Bomba para barril |
| Fondo (métrico) | 36 cm |