Learn More
Masterflex™ Adaptador dentado de abrazadera sanitaria de acero inoxidable
Código de producto. 11739719
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en abrazadera de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Encaja en abrazadera de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11739719 Encaja en abrazadera de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 1 PCS
11709739 Encaja en abrazadera de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11739719 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3070060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Para utilizar con Encaja en abrazadera de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 1/pack
Tipo de producto Adaptador dentado de abrazadera sanitaria