Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado de acero inoxidable
Código de producto. 11811073
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
NPT (macho) de 38,1 mm (1,5 in)
NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
NPT de 6,35 mm (3/8 pulgadas)
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de los tubos:
1,5 in
1/16 pulg
1/4 pulg
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
11811073 NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 1/4 pulg cada uno
11891063 NPT de 6,35 mm (3/8 pulgadas) 1/4 pulg cada uno
11831073 NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 1/4 pulg cada uno
15368557 NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 1/16 pulg cada uno
11801073 NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 3/8 pulg cada uno
11770139 NPT (macho) de 38,1 mm (1,5 in) 1,5 in cada uno
6 options
Código de producto. 11811073
Marca: Masterflex™ 3121030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
  • Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer tus necesidades
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud global (imperial) 34,03 mm (1-27/32 pulgadas)
Tamaño de los tubos 1/4 pulg
Manguera dentada 1/4 pulg
Puerto de salida NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Tamaño de puerto 1/4 pulg
Tamaño de rosca NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Anchura (imperial) 7/8 pulg
Tipo de producto Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado