Learn More
IKA™ Bolas de acero inoxidable
Product Code. 10283515 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro (métrico) unitSize
10283515 5 mm cada uno
1 options
Product Code. 10283515
Brand: IKA™ 0003599300
Edge
Miden 5 mm de diámetro. Las bolas de acero inoxidable IKA™ se han diseñado para su uso con tubos BMT.
Para el uso con tubos BMT. 5 mm de diámetro, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Tubos BMT
Cantidad 250 g/bolsa
Diámetro (métrico) 5 mm