Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers
Código de producto. 12795008 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
4 L
Longitud (métrico):
285 mm
340 mm
415 mm
Diámetro (métrico):
170 mm
210 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12795008 2 L 340 mm 210 mm cada uno
12705018 4 L 415 mm 270 mm cada uno
15839611 1 L 285 mm 170 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12795008
Marca: Sampling Systems™ A2962
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for use in Pharmaceutical, Chemical and Hygienic applications. Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers have a fully welded handle to give a hygienic, crevice free finish.
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Borde cortado plano en el recipiente
  • 316L Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Cortador de Alta Resistencia
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 2 L
Diámetro (métrico) 210 mm
Longitud (métrico) 340 mm