Learn More
Micronova™ BinLiner™ BinStand™ de acero inoxidable
Código de producto. p-7146979 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
30 gal
40 gal
Capacidad (métrico):
120 L
150 L
150 L
Para utilizar con (equipo):
Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas
Para usar con revestimiento de 40 x 48 pulgadas y 40 x 60 pulgadas
Para usar con revestimientos de 40 galones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in)
58 × 36 × 86 cm (23 × 14 × 34 in)
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17990050 30 gal 120 L Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in) cada uno
16497675 40 gal 150 L Para usar con revestimiento de 40 x 48 pulgadas y 40 x 60 pulgadas 58 × 36 × 86 cm (23 × 14 × 34 in) cada uno
13172370 40 gal 150 L Para usar con revestimientos de 40 galones 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 pulg.) cada uno
3 options
Código de producto. 17990050
Marca: Micronova™ BLSSH1515
Estos dos estilos de soporte para BinLiners están fabricados con estructuras de varilla abierta, de acero inoxidable y duraderas que permiten la extracción lateral y ergonómica de los revestimientos, para un uso más sencillo, y permiten sujetar de forma segura una amplia gama de bolsas para BinLiners. El complemento perfecto para las BinLiners™ de Micronova.
The scissor style stainless steel frame bag holders designed to hold 40 inch x 48 inch BinLiners™, for use in clean and controlled environments.
The Micronova BinLiner™ Stainless Steel BinStands™ are ideal for cleanroom material disposal, garment collection and raw material or product storage. The unique, rectangular stand features polyketone molds that connect the sides and function as stand feet that easily slide to prevent floor scratching and rusting. The scissor stand easily folds open and closed for storage when not in use.
  • Two styles of stainless steel rod, open frame bin stands
  • Ergonomic side removal of liners for simplified use
  • Securely hold a range of bin liner bags
  • For material disposal, garment collection and raw material or product storage
  • The scissor stand easily folds open and closed for storage
  • Rectangular stand has plastic connectors that prevent floor rusting and scratching
  • Corner legs are removable if disassembly is required
  • Available in a variety of sizes to hold bags from 5 to 55 gallon sizes
    • BLSSH-1515 stand for use with 34 x 40-inch liners
    • BLSSH-1624 stand for use with 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners
    • BLSSH-40 stand best used with 40 gallon liners
  • Resistant to common cleaning solutions and disinfectants
  • Autoclavable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 L
Descripción Stainless Steel Frame Bag Holder
Capacidad (imperial) 30 gal
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in)
Altura (métrico) 71 cm
Longitud (métrico) 38 cm
Cantidad 1 Ea.
Anchura (métrico) 38 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) Soporte para desechar las bolsas utilizadas en entornos controlados
Para utilizar con (equipo) Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas
Anchura (imperial) 15 in.
Longitud (imperial) 15 in.
Altura (imperial) 28 in.
Material Stainless Steel
Tipo de producto Bin Liner Stand