Learn More
Hamilton™ Columnas de acero inoxidable para intercambio de iones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de intercambio aniónico | 1,6 μeq/g |
| Descripción | PRP-X800 |
| Capacidad de columna | 2,56 mEq/columna |
| Tamaño de partículas | 7 µm |
| Fase estacionaria | PRP-X800 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de embalaje | PSDVB/itaconato |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 60 °C |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Mostrar más |