Learn More
Aalborg™ Controlador de masa analógico de acero inoxidable
Descripción
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de masa |
| Caudal de aire | LPM 2 |
| Intervalo de caudal | De 0 a 2 LPM |
| Detalles de la fuente de alimentación | 12 V a 200 mA máx |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |