missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Alloy C-300, K93120, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, Alloy C-300, K93120, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen/Boron/Phosphorus/Carbon/Tungsten/Niobium/Manganese/Silicon/Vanadium/Copper/Aluminium/Chromium/Titanium/Molybdenum/Cobalt/Nickel/Calcium/Arsenic/Zinc/Oxygen/Antimony/Magnesium/Selenium/Tantalum/Tin/Zirconium/Lead |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrogen 0.0014 %/Boron 0.0026 %/Phosphorus 0.004 %/Carbon 0.006 %/Tungsten 0.01 %/Niobium 0.011 %/Manganese 0.013 %/Silicon 0.03 %/Vanadium 0.037 %/Copper 0.045 %/Aluminium 0.117 %/Chromium 0.12 %/Titanium 0.67 %/Molybdenum 4.8 %/Cobalt 9.24 %/Nickel 18.4 %/Calcium (<0.001) %/Arsenic (<0.002) %/Zinc (<0.002) %/Oxygen (<0.003) %/Antimony (<0.004) %/Magnesium (<0.005) %/Selenium (<0.021) %/Tantalum (<0.032) %/Tin (0.002) %/Zirconium (0.008) %/Lead (0.01) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?