missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stainless Steel, AISI 321, S32100, ARMI∣MBH

Código de producto. 30322446
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30322446 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30322446 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMFE32122G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Stainless Steel, AISI 321, S32100
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminium, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium
Cantidad 1 Ea.
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Formulario Disc
Grosor (métrico) 19 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron: 12 ppm, Tin: 0.0057%, Arsenic: 0.0061%, Nitrogen: 0.0115%, Niobium: 0.018%, Sulfur: 0.024%, Tungsten: 0.024%, Phosphorus: 0.0288%, Carbon: 0.048%, Vanadium: 0.096%, Aluminium: 0.114%, Molybdenum: 0.214%, Cobalt: 0.22%, Copper: 0.299%, Silicon: 0.54%, Titanium: 0.56%, Manganese: 1.46%, Nickel: 9.24%, Chromium: 17.4%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.