Learn More
Stainless Steel, AISI 303, S30300, ARMI∣MBH
Código de producto. 30319282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Código de producto. Cantidad
30319282 1 Ea.
1 options
Código de producto. 30319282
Marca: ARMI/MBH IARM1DX
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, AISI 303, S30300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Ea.
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Formulario Disc
Grosor (métrico) 3 mm