Learn More
Julabo™ 1 Adaptador de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuados para baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41 |
| Tipo | 1 adaptador |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de conexión | De M16 x 1 macho a BSP de 1,90 cm (1/2 pulg) hembra |