Learn More
Sampling Systems™ La Cuchara Inoxidable para Hielo
Código de producto. 15899611 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15899611 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15899611
Marca: Sampling Systems™ A314100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara inoxidable para hielo de Sampling Systems™ está fabricada en acero inoxidable duradero y es ideal para recoger cubitos de hielo.
  • Perforada para permitir que el exceso de agua fluya
  • Fabricada en Acero Inoxidable 304
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Longitud del mango (métrico) 80 mm
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Longitud (métrico) 180 mm