Learn More
Sampling Systems™ Recipientes inoxidables
Código de producto. 15899651 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
8 L
10 L
20 L
Diámetro (métrico):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Altura (métrico):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15899651
Marca: Sampling Systems™ A4165
El acabado de alta calidad sin grietas hace que estos recipientes sean ideales para las aplicaciones más exigentes. Los recipientes de acero inoxidable Sampling Systems™ son ideales para su uso con polvos y líquidos.
  • Recipientes multiuso
  • Construcción robusta
  • Interior sin fisuras
  • Tapa estándar (estilo con tres empalmes BS 4825-3)
  • Todas las soldaduras están pulidas
  • Completo con tapa, junta de silicona (conforme con la FDA) y banda de sellado
  • Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
Especificaciones
Closure Included Sí
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 5 L
Material del cierre Acero inoxidable
Tamaño del tapón 98 mm
Diámetro (métrico) 164 mm
Altura (métrico) 310 mm
Incluye Tapa, abrazadera y junta