Learn More
Sampling Systems™ Recipientes inoxidables
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
8 L
10 L
20 L
Diámetro (métrico):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Altura (métrico):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipientes multiuso
- Construcción robusta
- Interior sin fisuras
- Tapa estándar (estilo con tres empalmes BS 4825-3)
- Todas las soldaduras están pulidas
- Completo con tapa, junta de silicona (conforme con la FDA) y banda de sellado
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Included | Sí |
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material del cierre | Acero inoxidable |
| Tamaño del tapón | 98 mm |
| Diámetro (métrico) | 215 mm |
| Altura (métrico) | 360 mm |
| Incluye | Tapa, abrazadera y junta |