Learn More
B Braun™ Agujas hipodérmicas
Descripción
El proceso de molienda y pulido único y altamente automatizado, junto con una lubricación de baja fricción están diseñados para obtener una nitidez incomparable y facilidad de penetración. El diseño transparente del cilindro proporciona una alta visibilidad para detectar el flashback.
- Los cilindros codificados por colores cumplen con ISO 6009 para facilitar la identificación
- Amplia gama de diámetros y longitudes
- Calibres de 18G a 27G
- Acero inoxidable tribiselado, ultrarápido, diseñado para provocar el mínimo dolor
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno (cono), Acero inoxidable con cromo-níquel |
| Color | Rosa |
| Calibre de aguja | 18 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un dolor mínimo durante el pinchazo, de un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Aguja |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Ultraafilada larga de tres biseles |
| Esterilidad | Estéril |