Learn More
B Braun™ Agujas hipodérmicas
Código de producto. 10626341
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
21 ga
23 G
27 G
Longitud de la aguja (métrico):
20 mm
40 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,4 mm
0,6 mm
0,8 mm
0.8 mm
0,9 mm
1,2 mm
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Color unitSize
10626341 20 G 40 mm 0,9 mm Amarillo paquete de 100
10438881 21 G 120 mm 0,8 mm Verde paquete de 100
10123702 27 G 20 mm 0,4 mm Gris paquete de 100
10613111 21 ga 40 mm 0.8 mm Verde paquete de 100
10722784 18 G 50 mm 1,2 mm Rosa paquete de 100
10350621 20 G 70 mm 0,9 mm Amarillo paquete de 100
10214272 23 G 80 mm 0,6 mm Azul paquete de 100
10530855 21 G 80 mm 0,8 mm Verde paquete de 100
12684536 21 G 80 mm 0,8 mm Verde paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10626341 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 4657519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñada para la comodidad del paciente en una amplia gama de tamaños. Las agujas hipodérmicas B Braun™ proporcionan una superficie lisa con recubrimiento ligero de silicona diseñado para minimizar las molestias.
El proceso de molienda y pulido único y altamente automatizado, junto con una lubricación de baja fricción están diseñados para obtener una nitidez incomparable y facilidad de penetración. El diseño transparente del cilindro proporciona una alta visibilidad para detectar el flashback.
  • Los cilindros codificados por colores cumplen con ISO 6009 para facilitar la identificación
  • Amplia gama de diámetros y longitudes
  • Calibres de 18G a 27G
  • Acero inoxidable tribiselado, ultrarápido, diseñado para provocar el mínimo dolor
Especificaciones
Material Polipropileno (cono), Acero inoxidable con cromo-níquel
Color Amarillo
Calibre de aguja 20 G
Diámetro exterior (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con (aplicación) Para un dolor mínimo durante el pinchazo, de un solo uso
Sin látex Sí
Tipo de producto Aguja
Longitud de la aguja (métrico) 40 mm
Estilo de punta de aguja Ultraafilada larga de tres biseles
Esterilidad Estéril