Learn More
Grant Instruments™ Pinza de acero inoxidable para matraces
Código de producto. 17715019
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz de 1000 ml
Matraz de 100 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 500 ml
Matraz de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17715019 Matraz de 250 ml cada uno
17795009 Matraz de 100 ml cada uno
17705019 Matraz de 1000 ml cada uno
17725019 Matraz de 50 ml cada uno
17735019 Matraz de 500 ml cada uno
5 options
Código de producto. 17715019
Marca: Grant Instruments™ HSC250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con la plataforma Grant Instruments UP-168 que se adapta en ES-20/80
Pinza, acero inoxidable, matraz, UP-168, plataforma, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz de 250 ml
Tipo de producto Pinzas
Descripción Abrazadera de ajuste firme de 250 ml y 85 mm de diám. para UP-168
Para utilizar con (equipo) UP-168