Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para laboratorio con gran resistencia química Stainerbondz
Código de producto. 13573330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500/paq
2500/paquete
Altura (imperial):
0,75 in
0,9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Altura (imperial) unitSize
13573330 2500/paquete 0,75 in cada uno
15260426 2500/paq 0,9 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13573330 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster para laboratorio con gran resistencia química StainerBondz (B-481) están diseñadas para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior.
  • El poliéster blanco mate StainerBondz™ B-481 tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir mediante transferencia térmica con impresoras de la serie B30 de Brady™
  • B-481 funciona bien en el proceso de tinción de portaobjetos H y E (hematoxilina y eosina) de uso común
  • Excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
  • Temperatura de servicio de -80 a 130 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Generación, inspección y almacenamiento de muestras
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™33
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 2000 Labels/Box
Cantidad 2500/paquete
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De -112 a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) de -80 a 130 °C
Resistencia a la tracción 40 lb./in.
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 0,9 pulg
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22,86 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number B33-194-481