Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster con acabado mate para portaobjetos de microscopio StainerBondz para las impresoras M610, M611 y BMP61
Código de producto. 17808154
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,9 in
0,75 x 0,9 in
0,9 x 0,9 in
Altura (métrico):
9,53 mm
19,05 mm
22,86 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17808154
Marca: Brady™ 174113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
  • El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
  • Buen rendimiento en el proceso de uso común de tinción de portaobjetos H&E (hematoxilina y eosina)
  • Resistencia excelente a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
  • Temperatura de servicio de -80 a 130°C (de -112 a 266°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,9 x 0,9 in
Longitud (imperial) 0,9 in
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22.86 mm
Altura (métrico) 22,86 mm
Alternate Part Number M6-97-481