Learn More
BD Cuentagotas de tinción
Código de producto. 11749032
Change view
Click to view available options
Tipo de tinción:
Azul de algodón de lactofenol
Azul de metileno
Yodo de Dobell y O'Connor
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Tipo de tinción unitSize
11749032 Yodo de Dobell y O'Connor paquete de 50
11709032 Azul de algodón de lactofenol 50 PCS
11749042 Azul de metileno paquete de 50
3 options
Código de producto. 11749032
Marca: BD 261189
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir tinciones.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cuentagotas de tinción de yodo de Dobell y O'Connor
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la tinción de quistes y huevos de parásitos que se encuentran en heces humanas.
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Yodo de Dobell y O'Connor
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dropper Dobell And OConnors Iodine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide