Learn More
Gilac™ Stacking and Nesting Perforated Crate
Descripción
- Stacking and nesting perforated crate.
- Lightweight.
- Easy to grab hold of thanks to practical, ergonomic integrated handles.
- Stackable up to 2 m.
- 1/2 turn with direction indicator for stacking and nesting.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 7.4 gal. |
| Capacidad (métrico) | 28 L |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Crate |
| Apilables | Sí |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 380 x 155 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Mostrar más |