Learn More
Grant Instruments Stacking Kit
Código de producto. p-200109692
Change view
Click to view available options
Admite:
2 rodillos
3 rodillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
30274355 2 rodillos cada uno
30274372 3 rodillos cada uno
2 options
Código de producto. 30274355
Marca: Grant Instruments CTR SK2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stacking kit for CTR-6.
  • CTR stacking kit
  • Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 2 rodillos
Tipo de producto Stacking Kit
Material Stainless Steel
Diámetro (imperial) 0.3 in.
Diámetro (métrico) 8 mm
Peso (imperial) 1.2 lb.
Peso (métrico) 0.5 kg
Color Metal
Para utilizar con (equipo) CTR-6
Cantidad 1 Ea.