Learn More
Grant Instruments Stacking Kit
Descripción
- CTR stacking kit
- Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 2 rodillos |
| Tipo de producto | Stacking Kit |
| Material | Stainless Steel |
| Diámetro (imperial) | 0.3 in. |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Peso (imperial) | 1.2 lb. |
| Peso (métrico) | 0.5 kg |
| Color | Metal |
| Para utilizar con (equipo) | CTR-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |