Learn More
BINDER™ Adaptador de apilamiento
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufas microbiológicas CB 160
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For use with CB 160 Incubators
Información de órdenes
Dim. para usar con el equipo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adaptador de apilado para el apilado aislado térmicamente de dos incubadores de CO2 BINDER |
| Para utilizar con (equipo) | Estufas microbiológicas CB 160 |
| Material | Acero |
| Tipo | Adaptador |