Descripción
- Adecuado para aplicaciones industriales.
- Incluye dos escalas de medición grabadas:
- Transparente y con letras azules.
- Asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con mango abierto para poder apilar y ahorrar espacio.
- Fabricado en polipropileno y muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para alimentos |
| Material | Polipropileno |
| Peso (métrico) | 0,06 kg |
| Graduaciones | 10 ml |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |