Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados apilable con asa abierta
Código de producto. 10468711 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10468711 1000 mL 1 PCS
10200422 2000 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10468711
Marca: Buerkle™ 71101000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Apile vasos de precipitados cuando no se utilicen para ahorrar espacio. El vaso de precipitados graduado y apilable Buerkle™ con asa abierta incluye marcas de graduación en azul para facilitar la evaluación del volumen.
Vasos de precipitados graduados con graduación impresa en azul. Los vasos de precipitados se pueden apilar para ahorrar espacio durante el almacenamiento.
  • Abra el asa con forma cónica
  • Polipropileno
  • Transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • A prueba de rotura.
  • Buena resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro del área superior (métrico) 125 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 167 mm
Incluye Asa, boquilla integrada
Incrementos 10 mL
Cantidad Unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul